Learn More
Ácido fórmico-13C, TRC
Código de producto. 30395245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395245 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30395245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF692902500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic Acid-13C
CAS 1633-56-3
Fórmula molecular 13C H2 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
SMILES O[13CH]=O
Nombre IUPAC hidroxiformaldehído
Peso molecular (g/mol) 47.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 47.0088