Learn More
Ácido fórmico-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formic Acid-13C |
| CAS | 1633-56-3 |
| Fórmula molecular | 13C H2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1 |
| SMILES | O[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | hidroxiformaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 47.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 47.0088 |