Learn More
Clorhidrato de formetanato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formetanate hydrochloride |
| CAS | 23422-53-9 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N3 O2 . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, methyl-, ester with N'-(m-hydroxyphenyl)-N,N-dimethylformamidine, monohydrochloride (8CI), Methanimidamide, N,N-dimethyl-N'-[3-[[(methylamino)carbonyl]oxy]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), Carzol, Carzol 92SP, Carzol SP, EP 332, Formetanate hydrochloride, Formetanate monohydrochloride, m-[[(Dimethylamino)methylene]amino]phenyl methylcarbamate hydrochloride, Formetanate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O2.ClH/c1-12-11(15)16-10-6-4-5-9(7-10)13-8-14(2)3;/h4-8H,1-3H3,(H,12,15);1H/b13-8+; |
| SMILES | Cl.CNC(=O)Oc1cccc(c1)\N=C\N(C)C |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de [3-[(E)-dimetilaminometilideneamino]fenilo]; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 257.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.0931 |