Learn More
Formestane, TRC
Código de producto. 30134135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134135 1 g 1 g
30007611 50 mg 50 miligramos
30007954 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6922501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-48-3
Fórmula molecular C19 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 302.41
Sinónimo 4-Hydroxyandrostendione, Formestane, Androst-4-ene-3,17-dione, 4-hydroxy-, 4-HAD, 4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostenedione, 4-OHA, CGP 32349, CRC 82/01, Formestane, Lentaron, NSC 282175
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-4-hidroxi-10,13-dimetilo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,17-dione
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formestane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1882
Porcentaje de pureza >95%