Learn More
Formestano, Mikromol™
Descripción
Formestano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formestane |
| CAS | 566-48-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Formestane |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H26 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Hydroxyandrostendione, Formestane, Androst-4-ene-3,17-dione, 4-hydroxy-, : 4-HAD, 4-Hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostene-3,17-dione, 4-Hydroxyandrostenedione, 4-OHA, CGP 32349, CRC 82/01, Formestane, Lentaron, NSC 282175 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h11-13,22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C(O)C(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-4-hidroxi-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Mostrar más |