Learn More
Formebolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formebolone |
| CAS | 2454-11-7 |
| Fórmula molecular | C21H28O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (11α,17β)-11,17-Dihydroxy-17-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-11α-hydroxy-1-methyltestosterone, 2-Formyl-17α-methylandrosta-1,4-dien- 11α,17β-diol-3-one, 2-Formyl-17α-methylandrosta-1,4-diene-11α,17β-dihydroxy-3- one, 2-Formyl-17α-methylandrosta-1,4-diene-11α,17β-diol-3-one, Esiclene, Formyldienolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O4/c1-19-9-12(11-22)16(23)8-13(19)4-5-14-15-6-7-21(3,25)20(15,2)10-17(24)18(14)19/h8-9,11,14-15,17-18,24-25H,4-7,10H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(CC[C@@H]2[C@@]1(C[C@H]([C@H]3[C@H]2CCC4=CC(=O)C(=C[C@]34C)C=O)O)C)O |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,17S)-11,17-dihidroxi-10,13,17-trimetil-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 344.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1988 |