Learn More
Camlab™ Estándar de turbidez de formacina de 4000 NTU
Código de producto. 11548229
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11548229 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11548229 Proveedor Camlab™ N.º de proveedor 246142
La solución estándar de formacina Barnant 246142 tiene 4000 NTU de turbidez y se utiliza para la calibración de turbidímetros.
  • Estándar de turbidez para formacina, 4000 NTU, 100 ml
  • Estándar de turbidez StablCal para todos los turbidímetros
  • La solución estándar de formacina Barnant 246142 tiene 4000 NTU de turbidez y se utiliza para la calibración de turbidímetros.
  • El frasco tiene 100 ml de volumen
  • El frasco tiene una concentración de 4000 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Patrón de turbidez de formacina
Turbidez NTU 4000
Volumen (métrico) 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine