Learn More
Camlab™ Estándar de turbidez de formacina de 4000 NTU
Descripción
La solución estándar de formacina Barnant 246142 tiene 4000 NTU de turbidez y se utiliza para la calibración de turbidímetros.
- Estándar de turbidez para formacina, 4000 NTU, 100 ml
- Estándar de turbidez StablCal para todos los turbidímetros
- La solución estándar de formacina Barnant 246142 tiene 4000 NTU de turbidez y se utiliza para la calibración de turbidímetros.
- El frasco tiene 100 ml de volumen
- El frasco tiene una concentración de 4000 NTU
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Patrón de turbidez de formacina |
| Para utilizar con (equipo) | Hach Turbidimeters |
| Turbidez | NTU 4000 |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- StablCal Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, Formaldehyde
- UNKNOWN ACUTE-0.0014% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.