Learn More
Patrón de formato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15628235 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15628235 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
11426118 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15628235 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ASHCO292X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.66€
    147.17€ / 500 ml
    Ahorro 27.49€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
HCOO-1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 141-53-7 , 7732-18-5
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formate Standard
Nombre de nota Para cromatografía iónica
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.15, 99.85
Nombres de analitos o componentes Sodium formate,distilled water,conductivity or of similar purity
Técnica Cromatografía iónica
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Material de referencia certificado
Elemento Formiato de sodio
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 mg/l
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio