Learn More
Formato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, HCO2- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369168 100 mL 100 ml
11306119 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042566.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00003297
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formate, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota HCO2- 1000μg/mL
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Grado Specpure