Learn More
Formanilida, 99+%
Código de producto. 10387280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10296010 100 g Frasco de plástico 100 g
10123640 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10387280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158420050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121,139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-70-8
Número MDL MFCD00003276
Clave InChI DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
Nombre IUPAC N-fenilformamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formanilide
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 47°C to 49°C
Color Beige grisáceo a blanco
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 271°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7NO
Fórmula lineal HCONHC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 230
Índice Merck 15, 4266
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: 25.4g/L (20 c)
Peso molecular (g/mol) 121.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación