Learn More
Formanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Formanilide |
| Punto de fusión | 45°C to 49°C |
| Densidad | 1.14 |
| Punto de ebullición | 271°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 906934 |
| Índice Merck | 14,4238 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |