Learn More
Formanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418910 25 g 25 g
11494074 100 g 100 g
11404084 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12472.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-70-8
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD00003276
Clave InChI DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
Nombre IUPAC N-fenilformamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formanilide
Punto de fusión 45°C to 49°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 271°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 906934
Índice Merck 14,4238
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%