Learn More
Ácido formamidinesulfínico, TRC
Código de producto. 30394432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394432 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30394432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6921501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine Sulfuric Acid
CAS 1758-73-2
Fórmula molecular C H4 N2 O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Aminoiminomethanesulfinic Acid, Degussa F
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
SMILES NC(=N)S(=O)O
Nombre IUPAC ácido amino(imino)metanosulfínico
Peso molecular (g/mol) 108.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.9993