Learn More
Ácido formamidinasulfínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483854 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11483854 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11885.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1758-73-2 | CH4N2O2S | 108.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1758-73-2
Fórmula molecular CH4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 108.115
Número MDL MFCD00002397
Clave InChI FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiourea dioxide, formamidinesulfinic acid, amino imino methanesulfinic acid, formamidine sulfinic acid, manofast, thiourea s,s-dioxide, aimsa, methanesulfinic acid, aminoimino, carbamimidoylsulfinic acid, methenesulfinic acid, aminoimino
PubChem CID 61274
Nombre IUPAC ácido amino(imino)metanosulfínico
SMILES C(=N)(N)S(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidinesulfinic acid
Punto de fusión ∼126°C (decomposition)
Densidad 1.68
Cantidad 100 g
Número UN UN3341
Beilstein 506653
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.12
Porcentaje de pureza 98%