Learn More
Clorhidrato de formamidina, TRC
Código de producto. 30400315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400315 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30400315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6914905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine Hydrochloride
CAS 6313-33-3
Fórmula molecular CH5ClN2
Cantidad 5 g
Sinónimo Methanimidamide Monohydrochloride, Formamidinium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2.ClH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
SMILES Cl.NC=N
Peso molecular (g/mol) 80.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.0141