Learn More
Clorhidrato de formamidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467448 5 g 5 g
15477448 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60947.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6313-33-3 | CH4ClN2 | 79.51 g/mol
5-Methyl-4,6-dihydroxypyrimidine was synthesized from formamidine hydrochloride. N-Formimino-n-glutamate was synthesized from formamidine hydrochloride. Formamidine hydrochloride was used in the synthesis of imidazoleglycerol phosphate (IGP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-metil-4,6-dihidroxipirimidina se sintetizó a partir de clorhidrato de formamidina. El N-formimino-n-glutamato se sintetizó a partir de clorhidrato de formamidina. El clorhidrato de formamidina se utilizó en la síntesis del fosfato de imidazolglicerol (IGP).
Solubilidad
Soluble en etanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, humedad y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6313-33-3
Fórmula molecular CH4ClN2
Peso molecular (g/mol) 79.51
Número MDL MFCD00012865
Clave InChI OEJWQRAWUVWBIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formamidine hydrochloride, formimidamide hydrochloride, formamidinium chloride, methanimidamide, monohydrochloride, formamidine hcl, formimidamide hcl, formamidine hcl salt, imidoformamide hydrochloride, methanimidamide hydrochloride
PubChem CID 10313058
Nombre IUPAC metanimidamida; clorhidrato
SMILES [Cl].NC=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine hydrochloride
Punto de fusión 84°C to 87°C
Fórmula lineal HN=CHNH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 3906935
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in Ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.52
Porcentaje de pureza 98%