Learn More
Diclorhidrato de disulfuro de formamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439856 5 g 5 g
11449856 25 g 25 g
11459856 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20331.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14807-75-1 | C2H8Cl2N4S2 | 223.13 g/mol
Formamidine disulfide dihydrochloride is used as an intermediate in agriculture and dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de disulfuro de formamidina se utiliza como intermediario en la agricultura y como intermediario de colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14807-75-1
Fórmula molecular C2H8Cl2N4S2
Peso molecular (g/mol) 223.13
Número MDL MFCD00012586
Clave InChI BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formamidine disulfide dihydrochloride, formamdine disulfide dihydrochloride, dithiourea dihydrochloride, c2h6n4s2.2hcl, carbamimidoyldisulfanylmethanimidamide dihydrochloride, formamidine disulfide dihydrochloride disulfide dihydrochloride
PubChem CID 24802135
Nombre IUPAC Carbamimidotioato de carbamimidoilsulfanilo; diclorhidrato
SMILES [Cl-].[Cl-].[NH3+]C(=N)SSC([NH3+])=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine disulfide dihydrochloride
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.15
Porcentaje de pureza 97%