Learn More
Acetato de formamidina, TRC
Código de producto. 30395807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395807 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6915001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine Acetate
CAS 3473-63-0
Fórmula molecular CH4N2•C2H4O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Formamidine Acetate Salt, Formamidine Monoacetate, Methanimidamide Monoacetate, Formamidinium Acetate, Formimidamide Acetate, Methanimidamide Acetate, NSC 96608
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Peso molecular (g/mol) 44.066005
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0586