Learn More
Acetato de formamidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459083 500 g 500 g
11449083 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11158.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3473-63-0 | C3H8N2O2 | 104.109 g/mol
Formamidine acetate is used as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. It is also used as a condensing agent for the preparation of pyrimidine and imidazole heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de formamidina se utiliza como intermediario en la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza como agente de condensación para la preparación de heterociclos pirimidina e imidazol.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol caliente.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3473-63-0
Fórmula molecular C3H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 104.109
Número MDL MFCD00012866
Clave InChI XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
Nombre IUPAC ácido acético; metanimidamida
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine acetate
Punto de fusión ∼158°C (decomposition)
Densidad 1.124
pH 8
Cantidad 500 g
Beilstein 3563488
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and hot alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%