Learn More
Acetato de formamidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10734611 100 g Frasco de plástico 100 g
10645922 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119711000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3473-63-0 | CH4N2·C2H4O2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3473-63-0
Fórmula molecular CH4N2·C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00012866
Clave InChI XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
Nombre IUPAC ácido acético; metanimidamida
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine acetate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 157°C to 161°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1240g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HC(=NH)NH2·CH3CO2H
Cantidad 100 g
Fieser 01,403; 02,202; 03,147
Gravedad específica 1.124
Información de solubilidad Solubility in water: 832g/L (21°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamidine acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.