Learn More
Formamida, ultra pura, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428679 100 mL 100 ml
15438679 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15428679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67206.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La formamida se utiliza en la síntesis de medicamentos, en pegamento animal y en otros compuestos orgánicos. También se utiliza como disolvente que ioniza compuestos insolubles en agua. Se utiliza como agente suavizante para el papel y la fibra. Se utiliza ampliamente en los campos de las industrias de especias, colorantes, plásticos y textiles.
Solubilidad
Soluble en agua (20 mg/ml), metanol, etanol y acetona. Ligeramente soluble en éter.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar alejado del agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2°C
Nombre de nota Ultra Pure
Color Incolora
Densidad 1.134 g/mL
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Olor Ammonia-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4475
Beilstein 505995
Punto de ebullición 210°C
Información de solubilidad Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide, Ultra Pure
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide