Learn More
Formamida, TRC
Código de producto. 30136568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136568 250 mL 250 ml
18062140 50 mL 50 ml
18081640 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF691480250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular C H3 N O
Peso molecular (g/mol) 45.04
Sinónimo Formamide, Carbamaldehyde, Formimidic acid, Methanamide, NSC 748
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.0215
Porcentaje de pureza >95%