Learn More
Formamida, grado espectrofotométrico, 99+%
Código de producto. 11325148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2000 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325148 100 mL 100 ml
11400670 500 mL 500 ml
11410670 4 x 500 mL 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044066.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45,04 g/mol
La formamida se utiliza en la síntesis de medicamentos, pegamento animal y otros compuestos orgánicos. También se utiliza como disolvente que ioniza compuestos insolubles en agua. Se utiliza como agente suavizante para el papel y la fibra. Se utiliza ampliamente en los campos de las industrias de especias, tintes, plásticos y textiles.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2°C
Color Incolora
Densidad 1.134 g/mL
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 154°C (310°F)
Olor Ammonia-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4475
Fórmula lineal HCONH2
Beilstein 505995
Índice Merck 14,4237
Punto de ebullición 210°C
Información de solubilidad Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectrofotometría
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación