Learn More
Formamide, MedChemExpress
Código de producto. 16499416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499416 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 16499416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0842
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Formamide is an amide derived from formic acid and has been used as solvent for many ionic compounds.
Formamide is an amide derived from formic acid and has been used as solvent for many ionic compounds.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
CAS 75-12-7
Color Incolora
Cantidad 100 g
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular CH3NO
Sinónimo Methanamide Formimidic acid
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (2220.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (2220.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CN
Peso molecular (g/mol) 45.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza 99.0%