Learn More
Formamida, >99,5 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
4 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
4 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367088 4 x 1 kg 4 Kg
11347088 250 g 250 g
11357088 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11367088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014835.D6
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used for cryopreservation of tissues and organs and in hybridization buffers. It acts as an RNA stabilizer in gel electrophoresis by deionizing RNA. It is used as an alternative solvent for the electrostatic self-assembly of polymer nanofilms. It is used in the preparation of brain sections of mice for BrdU immunohistochemistry and fish analysis of HeLa cells. It essentially plays a vital role in crystallization of pharmaceuticals, in soil stabilization, as a solvent in inks, as a component of liquid fertilizers, as a heat-resistant coating and in some personal care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2°C
Nombre de nota For ACS analysis
Color Incolora
Densidad 1.134 g/mL
Cantidad 4 x 1 kg
Temperatura de inflamación 154°C (310°F)
Olor Ammonia-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4475
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Fórmula lineal HCONH2
Beilstein 505995
Índice Merck 14,4237
Punto de ebullición 210°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS