Learn More
Formamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478933 10 kg 10000 g
11458933 500 g 500 g
11468933 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11478933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11076.0C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La formamida se utiliza para la crioconservación de tejidos y órganos y en tampones de hibridación. Actúa como un estabilizador de ARN en electroforesis en gel por ARN desionizante. Se utiliza como disolvente alternativo para el autoensamblaje electrostático de nanofilas poliméricas. Se utiliza en la preparación de secciones cerebrales de ratones para inmunohistoquímica BrdU y análisis Fish de células HeLa. Desempeña fundamentalmente un papel vital en la cristalización de los productos farmacéuticos, en la estabilización del suelo, como disolvente en tintas, como componente de fertilizantes líquidos, como revestimiento resistente al calor y en algunos productos de cuidado personal.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes, peróxido de hidrógeno, yodo, piridina y óxidos de azufre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.134 g/mL
Cantidad 10 kg
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Índice de refracción 1.4475
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HCONH2
Beilstein 505995
Índice Merck 14,4237
Punto de ebullición 210°C
Información de solubilidad It is miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza 99%