Learn More
Formamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11468933 2500 g 2500 g
11458933 500 g 500 g
11478933 10 kg 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11468933 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A11076.0E
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La formamida se utiliza para la crioconservación de tejidos y órganos y en tampones de hibridación. Actúa como un estabilizador de ARN en electroforesis en gel por ARN desionizante. Se utiliza como disolvente alternativo para el autoensamblaje electrostático de nanofilas poliméricas. Se utiliza en la preparación de secciones cerebrales de ratones para inmunohistoquímica BrdU y análisis Fish de células HeLa. Desempeña fundamentalmente un papel vital en la cristalización de los productos farmacéuticos, en la estabilización del suelo, como disolvente en tintas, como componente de fertilizantes líquidos, como revestimiento resistente al calor y en algunos productos de cuidado personal.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes, peróxido de hidrógeno, yodo, piridina y óxidos de azufre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2°C
Densidad 1.134
Cantidad 2500 g
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Olor Ammonia-like
Índice de refracción 1.4475
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HCONH2
Beilstein 505995
Índice Merck 14,4237
Punto de ebullición 210°C
Información de solubilidad It is miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza 99%