Learn More
Formamida, grado espectrofotométrico, ≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15682960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15682960 2 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15682960
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 2958761L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado espectrofotométrico,≥ 99 %
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 1°C to 3°C
CAS 75-12-7
Densidad 1.134g/mL at 25°C
Punto de ebullición 210°C
Cantidad 2 L
Temperatura de inflamación 175°C (347°F)
Punto de ignición 932°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.447
Fórmula molecular CH3NO
Fórmula lineal HCONH2
Número MDL MFCD00007941
Presión de vapor 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
Nombre IUPAC formamida
Peso molecular (g/mol) 45.04
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectrofotometría