Learn More
Formamida (≥99,5 %), Fisher BioReagents
Código de producto. 10523525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523525 100 mL Vidrio ámbar 100 ML
1 options
Código de producto. 10523525 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP228100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.60€
    22.60€ / 100 ml
    Ahorro 4.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Para la secuenciación e hidratación de ácidos nucleicos
La formamida súper pura se ha sometido a un tratamiento previo con una resina mixta para que esté lista para su uso en hibridación y secuenciación de ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión °2 C
Absorbancia 0,05 como máximo a 280 nm
CAS 75-12-7
Densidad 1.133g/cm³
Cantidad 100 mL
Identificación Superar pruebas
Envase Vidrio ámbar
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,5 %
Fórmula molecular CH3NO
Fórmula lineal H2NCH:O
Presión de vapor 0,08 mbar a 20 °C
Número MDL MFCD00007941
Viscosidad 3,75 mPa/s a 20 °C
Índice Merck 15, 4265
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
Punto de ebullición de 210 °C
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
Nombre IUPAC formamida
Peso molecular (g/mol) 45.04
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Industria biotecnológica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.