Learn More
Formamida, +99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052370 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10592971 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10427950 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10052370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.05€
    51.50€ / 1 litros
    Ahorro 4.55€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-12-7
Fórmula molecular CH3NO
Peso molecular (g/mol) 45.04
Número MDL MFCD00007941
Clave InChI ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Nombre IUPAC formamida
SMILES NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamide
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Nombre de nota 99.5+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1330g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Gravedad específica 1.133
Fórmula lineal HCONH2
Viscosidad 3.75 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Índice Merck 15, 4265
Punto de ebullición 210.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.04
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P230-Mantener humedecido con .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide