Learn More
Formamida-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formamide-13C |
| CAS | 51284-91-4 |
| Fórmula molecular | 13CH3NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Carbamaldehyde-13C, Formimidic-13C Acid, Methanamide-13C, NSC 748-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1 |
| SMILES | N[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | aminoformaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 46.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.0248 |