Learn More
Formamida-1-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formamide-1-D |
| CAS | 35692-88-7 |
| Fórmula molecular | C D H2 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formamide-1-d (7 CI, 9 CI), Form-d-amide (6 CI), Formamide-d1, Formamide-1-D, [1-2 H]Formamide, Carbamaldehyde-d, Form-d-imidic acid, Formamide-1-d1 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D |
| SMILES | [2 H]C(=O)N |
| Nombre IUPAC | deuterioformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 46.0468 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.0277 g/mol |
| Mostrar más |