Learn More
Formalina-d2 (20% p/p en H2O ), CDN
Código de producto. 30317859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
20 g
Tamaño de la unidad:
10 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30317859 10 g 10 g
30324047 20 g 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317859 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND510510G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Disolvente o matriz H2O
Fórmula molecular C 2H2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
Fórmula InChI InChI=1 S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
SMILES [2 H]C(=O)[2 H]
Nombre IUPAC dideuteriometanona
Peso molecular (g/mol) 32.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.0231 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 %