Learn More
Melford Formalina
Código de producto. 30018272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018272 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30018272 Proveedor Melford N.º de proveedor F10800500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Fijador de tejidos ampliamente utilizado para aplicaciones histológicas comunes.
Fijador de tejidos ampliamente utilizado para aplicaciones histológicas comunes. Fórmula lista para usar que no requiere dilución.
Especificaciones
Cantidad 500 mL