Learn More
Clorhidrato de trímero de formaldoxima, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438910 50 g 50 g
11428910 10 g 10 g
11466047 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25063.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6286-29-9 | C3H10ClN3O3 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6286-29-9
Fórmula molecular C3H10ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00012778
Clave InChI VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
PubChem CID 15919123
Nombre IUPAC 1,3,5-trihidroxi-1,3,5-triazinano;clorhidrato
SMILES Cl.ON1CN(O)CN(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldoxime trimer hydrochloride
Punto de fusión ∼128°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 3690722
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.57
Porcentaje de pureza 95%