Learn More
Solución estándar de formaldehído de 1000 ppm, Chem Lab
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Polietileno |
| CAS | 50-00-0 |
| La solución contiene | 1000 μg/mL de HCHO |
| Densidad | 1 g/mL |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Peso molecular (g/mol) | 30.03 |
| Mostrar más |