Learn More
Formaldehído, solución salina, tamponado con fosfato, pH 7,3, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10040170 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Tamaño de la unidad:
25 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10040170 25 L 25 litros
1 options
Código de producto. 10040170 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/1515/25
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Punto de fusión − 5 °C/23 F
Color Transparente
pH 7,3
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Recipiente de plástico
Número MDL 146963
Cantidad 25 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde solution saline , phosphate buffered pH 7,3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.