Learn More
Solución de formaldehído (36,5 - 38 % en agua) (estabilizada con ~10-15 % de metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formaldehyde |
| CAS | 50-00-0 |
| Fórmula molecular | C H2 O |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2 |
| SMILES | C=O |
| Nombre IUPAC | formaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 30.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 30.0106 |
| Mostrar más |