Learn More
Formaldehído Bisulfito de sodio, TRC
Código de producto. 30011266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011266 10 g 10 g
30008101 100 g 100 g
30005115 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF69146010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-72-4
Fórmula molecular CH3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 134.09
Sinónimo 1-Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), Hydroxymethanesulfonic Acid Monosodium Salt, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Formaldehyde Sulfite Sodium Salt, Formaldehyde-sodium Bisulfite Adduct, Formbis, Hydroxymethanesulfonic Acid Sodium Salt, Monosodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Formaldehyde Bisulfite, Sodium Hydroxymethanesulfonate, Sodium Hydroxymethylsulfonate
SMILES [Na+].OCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde Sodium Bisulfite
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O4S.Na/c2-1-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.965
Porcentaje de pureza >95%