Learn More
Compuesto de adición de bisulfito de sodio de formaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15159193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 Kg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15159193 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10193050 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397460 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15159193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150690051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    233.65€ / 5 Kg
    Ahorro 41.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-72-4
Fórmula molecular CH3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 134.081
Número MDL MFCD00044664
Clave InChI UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
Nombre IUPAC sodio; hidroximetanosulfonato
SMILES C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde sodium bisulfite addition compound
Nombre de nota 95%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal HOCH2SO3Na
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.08
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvo