Learn More
Bisulfito de sodio formaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403277 100 g 100 g
11413277 500 g 500 g
11423277 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16194.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 870-72-4 | CH3NaO4S | 134.081 g/mol
Formaldehyde sodium bisulfite, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It also acts as an pharmaceutical intermediate. It can effectively complex metal ion such as Cu, Zn, Pb, co-depositing with nickel ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el bisulfito de sodio formaldehído es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes. También actúa como intermedio farmacéutico. Puede combinarse eficazmente con iones metálicos como Cu, Zn, Pb, codepositando con iones de níquel.
Solubilidad
es soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Manténgase alejado de los ácidos y los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-72-4
Fórmula molecular CH3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 134.081
Número MDL MFCD00044664
Clave InChI UOULCEYHQNCFFH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxymethanesulfonate, formaldehyde sodium bisulfite, formbis, sodium formaldehyde bisulfite, sodium hydroxymethanesulphonate, methanesulfonic acid, hydroxy-, monosodium salt, sodium hydroxymethane sulfonate, sodium formaldehydebisulfite, unii-i566kha05f, methylolsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2723822
Nombre IUPAC sodio; hidroximetanosulfonato
SMILES C(O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde sodium bisulfite
Punto de fusión 200°C (dec.)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4236
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 95%