Learn More
3M™ Monitor de formaldehído
Código de producto. 15674948 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Solo monitor de formaldehído
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15674948 Solo monitor de formaldehído paquete de 5
1 options
Código de producto. 15674948 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000051779
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cumple con el estándar de formaldehído de OSHA
Valioso para su uso en industrias químicas, textiles y de celulosa y papel, histología, sanidad.
  • Sensibilidad de 0,8 ppm-horas (0,1 ppm durante un período de ocho horas) Límite de exposición superior de 40 ppm-horas (5 ppm durante un período de ocho horas)
  • Disponible solo como dispositivo de control o con análisis prepagado
  • No apta para muestreo de 15 minutos de STEL (límite de exposición a corto plazo).Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
  • N.º de catálogo de 3M 3720, n.º de catálogo de 3M 3721
Compliance
Supera los requisitos de precisión de OSHA para el muestreo de ocho horas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Morado
Para utilizar con (aplicación) Valioso para su uso en industrias químicas, textiles y de celulosa y papel, histología, sanidad
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Analitos detectables formaldehído
Intervalo de medición 40ppm.Hour
Tipo de producto Solo monitor de formaldehído
Modelo 3721