Learn More
3M™ Monitor de formaldehído 3271+
Código de producto. 17991030 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Formaldehído
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
17991030 Formaldehído paquete de 5
1 options
Código de producto. 17991030 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100251921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    313.91€ / paquete de 5
    Ahorro 108.09€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El monitor de formaldehído 3721+ es una forma rentable y conveniente de realizar muestreos personales de aire para formaldehído y otros aldehídos.
  • Diseño de monitor de última generación
  • Simple, rentable y conveniente
  • Un método válido para el muestreo de aire y el análisis de formaldehído y otros aldehídos
  • Fácil de usar: simplemente sujete el monitor a la solapa de la camisa, al cuello o al bolsillo
  • Discreto: los monitores son pequeños y livianos y no interferirán con las actividades de los empleados
  • Documentación para higienistas industriales y laboratorios de HI disponible previa solicitud
  • No se incluye el análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos detectables Formaldehído
Tipo de producto Monitorización personal
Modelo 3721+