Learn More
Formaldehído-d2 (~20% en D2O), TRC
Código de producto. 30402741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30402741 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6913521ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Fórmula molecular C 2H2 O
Cantidad 1 mL
Sinónimo Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
SMILES [2H]C(=O)[2H]
Nombre IUPAC dideuteriometanona
Peso molecular (g/mol) 32.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.0231
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 %