Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehído, reactivo ACS, sol. al 37 % de peso, estab. 10-15% metanol
Código de producto. 10722204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722204 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10299980 100 g Frasco de plástico 100 GR
10647021 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722204 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 410730050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
El formaldehído, formol, n.º de CAS 50-00-0, es un volátil incoloro que se utiliza como fijador histológico y desinfectante.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El formaldehído (formol) es un compuesto orgánico utilizado para entrecruzar proteínas en muestras biológicas, como secciones de tejidos, células de cultivo y muestras completas
  • El formaldehído es un intermediario en la combustión de metano y puede existir en muchas formas
  • Es un líquido volátil e incoloro; puede almacenarse a largo plazo en recipientes adecuados
  • Se estabiliza en solución con metanol
Aplicaciones
  • Se puede utilizar en la investigación del dolor para la inducción del dolor y la inflamación
  • El formaldehído monomérico se formula especialmente para aplicaciones de laboratorio
  • Se utiliza comúnmente en el aislamiento de ARN como desnaturalizante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Nombre de nota 37 wt% Solution
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Punto de fusión -15.0°C
Color Transparente
Densidad 1.0830g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Residuos de ignición 0,005% máx.
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular CH2O
Fórmula lineal HCHO
Índice de refracción 1.3755 to 1.3775
Número MDL MFCD00003274
Cantidad 5 kg
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Índice Merck 15, 4263
Gravedad específica 1.083
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Estabilizante Metanol del 10 al 15 %
Peso molecular (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03
Presión de vapor 2 mbar a 20 °C
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado Reactivo ACS
Ácido valorable 0,006 meq/g máx.
Forma física Solución