Learn More
Formaldehído ACS MP Biomedicals
Código de producto. 11460612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
11460612 500 mL
1 options
Código de producto. 11460612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219404790
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
ACS grade formaldehyde solution for use as a bactericidal agent and in organic synthesis.
Specifications
Nombre del producto químico o material Formaldehyde, ACS
Nombre de nota Contiene un 10-15% de metanol.
CAS 50-00-0
Densidad 1,03 (aire equivale a 1)
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5-38%
Fórmula molecular CH2O
Número MDL MFCD00003274
Cantidad 500 mL
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Peso molecular (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03
Grado ACS
Forma física Solución
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Formaldehído, ACS
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301-EN CASO DE INGESTIÓN:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .