Learn More
Solución de peso de formaldehído al 37 % para uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 15179145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15179145 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15179145 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0610.1000
Especificaciones
Envase Polietileno de color
CAS 50-00-0
Densidad 1.09 g/mL
Temperatura de inflamación 62 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo < 37%
Forma física Líquido
Fórmula molecular CH2O
Número MDL MFCD00003274
Certificaciones/conformidad ISO
Color Incolora
Punto de fusión -118°C
Punto de ebullición 97°C
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Peso molecular (g/mol) 30.03
Cantidad 1 L
Grado Reactivo analítico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Formaldehyde 37% weight % solution a.r.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde