Learn More
Formaldehído (37% w/w q. sol., estabilizado 7-8% del metanol), TRC
Código de producto. 30007838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007838 1 L 1 litro
30004982 250 mL 250 ml
30004825 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6913501L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-00-0
Fórmula molecular C H2 O
Peso molecular (g/mol) 30.03
Sinónimo Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
Nombre IUPAC formaldehído
SMILES C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Cantidad 1 L
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.0106
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Formaldehyde 37%