Learn More
Formaldehído, solución al 37 %, reactivo BAKER ANALYZED ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 15527974 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15527974 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15527974 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 210601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Nombre de nota ACS
CAS 50-00-0
Intervalo de porcentaje de ensayo 36.5 to 38.0 %
Fórmula molecular CH2O
Número MDL MFCD00003274
Cantidad 500 mL
Sinónimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Peso molecular (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Formula Weight (peso de la fórmula) 30.03
Porcentaje de pureza 36.5 to 38.0%
Grado ACS